Principaux documents
Z611263
Pipette micro capillaire Hirschmann®
tube capacity 100 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
eCl@ss :
32070100
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
blue
glass
Description
Genuine Schott® Duran glass
Conditionnement
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 9600199
Disponibilité
not available in USA and Canada
Longueur
125 mm
Capacité du tube
100 μL
Description générale
Pipettes jetables avec anneau de marquage. L′anneau de marquage garantit la détermination précise du volume. Chaque micro-capillaire possède un code couleur et ne peut donc etre confondu avec d′autres. Utile pour les dépots sur plaque CCM.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG