Z568341
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 250 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
Joint
joint ST/NS neck29/32
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
250 mL