Principaux documents
Z561282
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -10-200 °C
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
Description
spirit-filled
Caractéristiques
subdivision 1.0 °C
Fabricant/nom de marque
Thermco Products, Inc.
Plage de mesure de la température
-10-200 °C
Longueur
305 mm
Profondeur d'immersion
76 mm
Description générale
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Informations légales
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.