Z548154
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
Glass Separatory Funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Description
conical
Capacité
500 mL
Alésage du robinet d'arrêt
4 mm
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC