Principaux documents
Z547085
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 25-50 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Diam. du disque
90 mm
Capacité de l'entonnoir
600 mL
Diam. de la tige
22 mm
Dimension de pores
25-50 μm porosity
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC