Key Documents
Z512419
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 150 mm × 210 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
fits flask 12 L
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.I. × D.E.
150 mm × 210 mm