Z419915
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 1,000 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
eCl@ss :
32119214
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F14611-0000
Capacité
1,000 mL
Diam. de la plaque/du plateau
122 mm
H du rebord au plateau
104 mm
Catégories apparentées
Description générale
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP