Z400556
Ace Trubore® PTFE stirrer assembly
for flask size, 2,000 ‑ 3,000 mL, joint: ST/NS 29/42
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Joint
joint: ST/NS29/42
Caractéristiques
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8064-21
Diam. × L
1 in. × 1 in.