Z272035
WILMAD® 10mm diam. NMR tubes
frequency 300 MHz, L 7 in.
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 513-3PP-7
Paramètres
300 MHz frequency
Longueur
7 in.
Courbure
38 μm
Concentricité
76 μm
Diam. du tube
10 mm
Épaisseur de la paroi
0.46 mm