Z232432
Duran® Buchner funnel
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
213415401
About This Item
Produits recommandés
Description
use paper diam. 110 mm
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
1,000 mL
P de la plaque/du plateau
120 mm