Z212482
J-KEM® thermocouple extension cable
For thermocouple T, single-element
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.76
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
J-Kem
Longueur
10 ft
3.05 m
Description générale
For all controllers except Model 270, 24 gauge, coiled PVC.
Informations légales
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.