Z202665
Aldrich® low form dewar flask
capacity 2,500 mL, cylindrical, depth 13 1/2 cm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Joint
Joints neck (135)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
fits flask 1000 mL
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.I.
17 cm
Capacité
2,500 mL
Profondeur
13 1/2 cm