Z187275
Dry-box glove/sleeve assembly
straight sleeves, neoprene gloves, port size 8 in., size 8
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black gloves
neoprene gloves
Taille
8
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
latex free
powder-free
reusable
Conditionnement
pkg of 2 sleeves
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Longueur
21 in.
Épaisseur de la main
~0.018 in.
Taille du port
8 in.
Épaisseur du manchon/de l'enveloppe
0.025 in.
Description générale
Accordian or straight-sleeve and changeable glove assemblies allow personnel to use the same glove box by changing the size of the glove being used. Unique construction combines the glove and sleeve into a leakproof unit integral with the box.
Conditionnement
Kit = 2 sleeves, wrist rings, springs, and gloves.