Principaux documents
Z179965
Supelco
Adaptateur pour tubes en acier inoxydable
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 580912
Technique(s)
LPLC: suitable
Description générale
A utiliser avec des adaptateurs de raccords de colonnes pour connecter des tubes aux colonnes M.M. Filetage 1/4-28 à 1.5mm.