Principaux documents
Z146846
Sigma-Aldrich
Vanne anti-retour
Viton® O-ring, brass valve
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
Nomenclature NACRES :
NB.51
Matériaux
Viton® O-ring
brass valve
Paramètres
-20-400 °F temp. range
Description générale
Pression max : 3 000 psig. Entrées 1/4 × 1/4 po NPTF. Se fixe à la sortie du détendeur pour empêcher un retour des gaz et des liquides dans le détendeur ou la bouteille.
Limites de température de fonctionnement :
Viton : -29 ° C à 204,5 °C (-20 °F à 400 °F)
EPR : -54° C à 149 °C (-65 °F à 300 °F)
Néoprène : 27 °C à 149 °C (80 °F à 300 °F)
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company