Z137529
Ace Allihn condenser
male joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Joint
male joint: ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 594114
L de l'enveloppe
300 mm
Catégories apparentées
Description générale
Approximately one bulb per 50 mm. Fits Abderhalden drying apparatus, Z137545.