Principaux documents
Z102601
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 12 L, glass stopcock
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass stopcock
Capacité
12 L
Alésage du robinet d'arrêt
10 mm
Ouverture supérieure
50 mm
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC