WHA99101304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 9910-1304
Paramètres
67.5 psi pressure
Diamètre
13 mm
Surface du filtre
0.65 cm2
Taille
19.6 × 16.9 mm
Poids
0.52 kg
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female Luer inlet
Caractéristiques et avantages
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging