W6578
Pyruvic-1-13C acid (free acid)
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Synonyme(s) :
α-Ketopropionic acid-1-13C, 2-Oxopropionic acid-1-13C, 13C Labeled pyruvic acid, Pyruvic acid-1-13C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
cGMP
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥95% (CP)
Forme
viscous liquid
pb
165 °C
Pf
11-12 °C
Changement de masse
M+1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i3+1
Clé InChI
LCTONWCANYUPML-LBPDFUHNSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup