Principaux documents
W438700
Sigma-Aldrich
2-Pentylthiophene
≥98%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.27
Numéro FEMA:
4387
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
15.096
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Composition
May contain triglycerol and tert-Butyl methyl ether
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; meaty
Chaîne SMILES 
[s]1c(ccc1)CCCCC
InChI
1S/C9H14S/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F
Point d'éclair (°C)
75 °C