Principaux documents
W396211
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
≥80%
Synonyme(s) :
Homomenthol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro FEMA:
3962
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro Flavis :
02.209
Nomenclature NACRES :
NA.05
Propriétés organoleptiques:
musty; cooling; minty; spicy
Qualité:
Fragrance grade
Kosher
Agence:
follows IFRA guidelines
Allergène alimentaire:
no known allergens
Qualité
Fragrance grade
Kosher
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Essai
≥80%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; cooling; minty; spicy
Chaîne SMILES 
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable