Key Documents
W389706
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥95%
Synonyme(s) :
Isopropyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHSH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.16
Numéro FEMA:
3897
Numéro Beilstein :
605260
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.197
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
455 mmHg ( 37.8 °C)
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
57-60 °C (lit.)
Pf
−131 °C (lit.)
Densité
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty; onion; sulfurous
Chaîne SMILES 
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Propanethiol is a volatile sulfur compound that is reported to occur in irradiated beef.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-23.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Irradiation flavor and the volatile components of beef.
Wick EL, et al.
Advances in Chemistry Series, 12?25, 12?25-12?25 (1967)