Principaux documents
W350575
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl 2-methylbutanoate
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Isoamyl 2-methylbutyrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro FEMA:
3505
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
9.530
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
41 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; berry; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
VGIRHYHLQKDEPP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup