Principaux documents
W332100
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Nutty quinoxaline, Cyclohexapyrazine, Tetrahydroquinoxaline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro FEMA:
3321
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
721
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.015
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
Point d'ébullition
85 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; nutty; roasted
Chaîne SMILES 
C1CCc2nccnc2C1
InChI
1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
XCZPDOCRSYZOBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline is a volatile component of roasted peanuts, roasted filberts, roasted sesame seed and roasted cocoa.
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Volatile components of roasted peanuts.
Walradt JP, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 972-979 (1971)
Volatile components of roasted cocoa: basic fraction.
Vitzthum OG, et al.
Journal of Food Science, 40(5), 911-916 (1975)
Yu Gong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(54), 12472-12480 (2020-06-25)
In this work, pyrazine (A), aminopyrazine (B), quinoxaline (C), and 5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline (D) have been screened out among a large number of pyrazine derivatives to construct Hofmann-type metal-organic frameworks (MOFs) Fe(L)[M(CN)4 ] (M=Pt, Pd) with similar 3D pillared-layer structures. X-ray single-crystal
Some aroma components of roasted sesame seed (Sesamum indicum L.).
Manley CH, et al
Journal of Food Science, 39(1), 73-76 (1974)
Volatile components of roasted filberts.
Kinlin TE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20(5), 1021-1028 (1972)