W331715
2-Pentylfuran
natural (US), ≥97%, FG
Synonyme(s) :
2-Amylfuran
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Point d'ébullition
64-66 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; earthy; vegetable; fruity
Chaîne SMILES
CCCCCc1ccco1
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F
Point d'éclair (°C)
46 °C