Principaux documents
W324108
Sigma-Aldrich
Triméthylamine solution
25 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
N,N-Diméthylméthanamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.11
Numéro FEMA:
3241
Beilstein:
956566
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10497
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
11.009
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
fishy; meaty; oily; fruity; rancid
Qualité:
Kosher
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Densité de vapeur
2.04 (vs air)
Pression de vapeur
232 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
374 °F
Concentration
25 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.357
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fishy; meaty; oily; fruity; rancid
Chaîne SMILES 
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Clé InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Unraveling Ammonia and Trimethylamine Uptake on Conductive Doped Polyaniline : cette recherche étudie les propriétés d'adsorption de l'ammoniac et de la triméthylamine sur la polyaniline dopée conductrice, contribuant ainsi au développement de matériaux avancés pour des applications de détection de gaz (Pascaud et al., 2024).
  • TMAO perturbs intermolecular vibrational motions of water revealed by low-frequency modes : cette étude analyse comment l'oxyde de triméthylamine-N (TMAO) influence les mouvements vibratoires des molécules d'eau, ce qui apporte des informations sur les interactions moléculaires dans les solutions aqueuses (Liu & Okuno, 2024).
  • Trimethylamine-N-oxide depletes urea in a peptide solvation shell : cet article explore les interactions entre le TMAO et l'urée dans les couches de solvatation des peptides, ce qui permet de mieux comprendre la stabilité des protéines dans des environnements chimiques variés (Nasralla et al., 2024).
  • Co-Solutes Induced Changes in the Properties of Polymeric Solution and Water Dynamics : cette recherche analyse l'impact des cosolutés, notamment la triméthylamine, sur les propriétés des solutions polymériques et la dynamique de l'eau, contribuant au domaine de la chimie des solutions (Bhattacharjee et al., 2024).
Clause de non-responsabilité
Produit réservé aux usages alimentaires hors UE ou aux activités de R&D. Produit non destiné à la vente au détail.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
37.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Abhishek Bhattacharya et al.
Cell, 176(5), 1174-1189 (2019-01-29)
The specific patterns and functional properties of electrical synapses of a nervous system are defined by the neuron-specific complement of electrical synapse constituents. We systematically examined the molecular composition of the electrical connectome of the nematode C. elegans through a genome-
M Al-Waiz et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 42(5), 588-594 (1987-11-01)
Trimethylamine (TMA) and its N-oxide (TMAO) are normal components of human urine. They are present in the diet and also derived from the enterobacterial metabolism of precursors such as choline. Dietary TMA is almost entirely metabolized to and excreted as
S L Hillier
American journal of obstetrics and gynecology, 169(2 Pt 2), 455-459 (1993-08-01)
Bacterial vaginosis is characterized microbiologically by replacement of the Lactobacillus-predominant vaginal flora by Gardnerella vaginalis, Bacteroides species, Mobiluncus species, and genital mycoplasmas. A standardized, laboratory-based diagnostic test for bacterial vaginosis is desirable in those instances in which a microscope is
Qian Li et al.
Current biology : CB, 23(1), 11-20 (2012-11-28)
Rodents use olfactory cues for species-specific behaviors. For example, mice emit odors to attract mates of the same species, but not competitors of closely related species. This implies rapid evolution of olfactory signaling, although odors and chemosensory receptors involved are
Smaranda Craciun et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(52), 21307-21312 (2012-11-16)
Choline and trimethylamine (TMA) are small molecules that play central roles in biological processes throughout all kingdoms of life. These ubiquitous metabolites are linked through a single biochemical transformation, the conversion of choline to TMA by anaerobic microorganisms. This metabolic