W310204
Isovaleric acid
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pression de vapeur
0.38 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
824 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
175-177 °C (lit.)
Pf
−29 °C (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cheese; fatty; acidic; sour
Chaîne SMILES
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Clé InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter