Principaux documents
W274502
Sigma-Aldrich
Methyl salicylate
natural, 98%, FG
Synonyme(s) :
Essence de gaulthéria, Ester méthylique d’acide 2-hydroxybenzoïque
About This Item
Formule linéaire :
2-(HO)C6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro FEMA:
2745
Beilstein:
971516
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.749
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Gaultheria procumbens L.
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
5.26 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 54 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
847 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
Pf
−8-−7 °C (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
methyl salicylate
Propriétés organoleptiques
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1