W246680
Eucalyptus oil
natural, ≥80%, product of Dutch Essential Oils, FG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
(Eucalyptus Globulus)
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
400
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥80%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
limonene (sum of D, L and DL), Eucalyptus spp. leaf oil
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
camphoraceous; herbaceous
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.1 °C - closed cup