W244220
Ethyl levulinate
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Ethyl 4-oxopentanoate
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
apple; fresh; green; melon; fruity; sweet
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup