Principaux documents
W219002
Sigma-Aldrich
Butyl butyryllactate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(1-butoxy-1-oxopropan-2-yl) butanoate, Butyl O-butyryllactate, Butyl butyrolactate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(O2CCH2CH2CH3)CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
Numéro FEMA:
2190
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2107
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.491
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.415-1.425 (lit.)
pb
90 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
butter; cheese; creamy; waxy
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)C(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-6-8-14-11(13)9(3)15-10(12)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
NORZZKKLCYMBBF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, butyl butyryllactate, CAS Registry Number 7492-70-8.: This study conducted a comprehensive safety assessment of butyl butyryllactate, focusing on its use as a fragrance ingredient. The research evaluated its toxicological profile and potential health impacts, concluding it to be safe for use under specified conditions (Api et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 5 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 38-38 (2005)