Key Documents
W218901
Sigma-Aldrich
Isobutyl isobutyrate
≥97%
Synonyme(s) :
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro FEMA:
2189
Numéro Beilstein :
1701355
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
292
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.417
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pression de vapeur
1 mmHg ( 39.9 °C)
Pureté
≥97%
Température d'inflammation spontanée
810 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
145-152 °C (lit.)
Pf
−81 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal; fruity
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup