Key Documents
THSD1040
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, inert quartz
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS D1040
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
Description générale
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Informations légales
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable