THS01149
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, inert titanium
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 01149
L × diam.
30 mm × 4 mm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable