T80489
Trimethylsulfonium iodide
98%
Synonyme(s) :
Trimethyl-λ[3]-sulfane hydroiodide, Trimethylsulphonium iodide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
215-220 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[I-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable