T6601
3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzoquinone
97%
Synonyme(s) :
o-Chloranil
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
126-129 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(Cl)=C1Cl
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Clé InChI
VRGCYEIGVVTZCC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3