Principaux documents
T261149
(4S,10S,12R)-12-[(BENZYLOXY)METHOXY]-10-{[TERT-BUTYL(DIPHENYL)SILYL]OXY}-4-HYDROXY-13-{[2-(TRIMETHYLSILYL)ETHOXY]METHOXY}-8-[(TRIMETHYLSILYL)OXY]-1-TRIDECEN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C46H72O8Si3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
837.34
Numéro MDL:
Autres remarques