Key Documents
T255459
TETRAMETHYL 1,4,5,8-TETRAHYDRO-2,3,6,7-NAPHTHALENETETRACARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.355
Numéro MDL:
Autres remarques