Principaux documents
T244422
(1S,2S)-1-(3-HYDROXYPROPYL)-2-METHYLCYCLOHEXANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.27
Numéro MDL:
Autres remarques