SYNF650010C
Synthware™ Hirsch micro funnel
capacity 7 mL, disc O.D. 10 mm, stem O.D. 7 mm
Synonyme(s) :
Synthware F650010C, filter micro funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.51
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
F650010C
Capacité
7 mL
D.E. du disque
10 mm
Diam. du disque
10 mm
Diam. du filtre
10 mm
D.E. de la tige
7 mm
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.