SYNA621410
Synthware™ vacuum take-off adapter
joint: ST/NS 14/10
Synonyme(s) :
Synthware A621410, distillation adapter, vacuum take off adapter
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS14/10
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
A621410
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.