SLW4516/32D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 32 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 4516/32D
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
4516/32D
SciLabware
Raccords
32 mm
Description générale
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
- Ensures drip-free pouring
- Clear polypropylene pouring ring
- Withstands autoclaving up to 140 deg. C