SLW3620/08
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 4
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3620/08
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
3620/08
SciLabware
Capacité
30 mL
30 mL
Diam. du disque
30 mm
Dimension de pores
grade 4 porosity