SIK7738-10
N,N′-2-methylpiperazinebis(methylene phosphonic acid)
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H18N2O6P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.18
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Informations légales
Product of SiKEMIA
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable