Key Documents
SIK2103-10
Sigma-Aldrich
2-Methylterephthalic acid - H2MT / H2BDC-Me
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥97%
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
UFMBOFGKHIXOTA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable