Key Documents
S794295
2-ISOPROPYLPHENYL N-(4-(ETHOXYCARBONYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.384
Numéro MDL:
Autres remarques