Principaux documents
S771961
1-((4-BROMOBENZYLIDENE)AMINO)GUANIDINE ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.145
Numéro MDL:
Autres remarques