Key Documents
S47881
2-CHLORO-N-(2-(2-CHLORO-ACETYLAMINO)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H10Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.065
Numéro MDL:
Autres remarques