Principaux documents
S430706
N,N'-BIS-(2-HYDROXYETHYL)-2,5-DIMETHYLPIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.299
Numéro MDL:
Autres remarques