Principaux documents
S199931
4,4'-((2,5-DIHYDROXYPHENYL)METHYLENE)BIS(1,5-DIMETHYL-2-PHENYL-1H-PYRAZOL-3(2H)-ONE) COMPOUND WITH PICRIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H31N7O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
725.678
Numéro MDL:
Autres remarques